Få mere at vide
all-trans-4-Oxoretinoic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496837
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16496837 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16496837 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY107494A
MedChemExpress all-trans-4-Oxoretinoic acid, an active metabolite of vitamin A, induces gene transcription via binding to nuclear retinoic acid receptors (RARs).
all-trans-4-Oxoretinoic acid, an active metabolite of vitamin A, induces gene transcription via binding to nuclear retinoic acid receptors (RARs).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale all-trans-4-Oxoretinoic acid
CAS 38030-57-8
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H26O3
Mængde 5 mg
Synonym all-trans 4-Keto Retinoic Acid
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (159.02 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(/C=C/C=C(/C=C/C1=C(C(CCC(C)1C)=O)C)C)=C\C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 314.42
Formel vægt 314.42
Procent renhed 90.03%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism