missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
all-trans 4-Keto Retinoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | all-trans 4-Keto Retinoic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26O3/c1-14(7-6-8-15(2)13-19(22)23)9-10-17-16(3)18(21)11-12-20(17,4)5/h6-10,13H,11-12H2,1-5H3,(H,22,23)/b8-6+,10-9+,14-7+,15-13+ |
| Formel vægt | 314.1882 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?