Få mere at vide
all-trans 4-Keto Retinoic Acid-(9-methyl)-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | all-trans-4-Ketoretinoic acid 9-methyl-d3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26O3/c1-14(7-6-8-15(2)13-19(22)23)9-10-17-16(3)18(21)11-12-20(17,4)5/h6-10,13H,11-12H2,1-5H3,(H,22,23)/b8-6+,10-9+,14-7+,15-13+/i1D3 |
| Formel vægt | 317.207 |