Få mere at vide
all-trans-3,4-Didehydro Retinoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | all-trans-3,4-Didehydro Retinoic Acid |
| CAS | 4159-20-0 |
| Molekylær formel | C20 H26 O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Retinoic acid, 3,4-didehydro-, 3-Dehydroretinoic acid (6CI,7CI), Retinoic acid, 3,4-didehydro-, all-trans- (8CI), 3,4-Didehydroretinoic acid, (all-E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraenoic acid, 3,4-Didehydro-all-trans-retinoic acid, Ro 8-7057, Vitamin A2 acid, Vitamin A2 acid, all-trans-, all-trans-Vitamin A2 acid, all-trans-3,4-Didehydro retinoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6-12,14H,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8+,16-14+ |
| SMIL | C\C(=C/C=C/C(=C/C(=O)O)/C)\C=C\C1=C(C)C=CCC1(C)C |
| IUPAC navn | (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexa-1,3-dien-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 298.42 |
| Formel vægt | 298.1933 |