Få mere at vide
all-rac-alpha-Tocopheryl Acetat, Mikromol™
Artikelnummer. 17978424
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17978424 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17978424 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1381.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
all-rac-alpha-Tocopheryl Acetat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale all-rac-alpha-Tocopheryl Acetate
CAS 7695-91-2
Analyt- eller komponentnavne all-rac-alpha-Tocopheryl Acetate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C31 H52 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym all-rac-alpha-Tocopheryl acetate, all-rac-2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-yl acetate
InChI formel InChI=1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3
SMIL CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(OC(=O)C)c(C)c(C)c2O1
IUPAC navn [2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-3,4-dihydrochromen-6-yl] acetat
Molekylvægt (g/mol) 472.74
Mængde 250 mg
Formel vægt 472,3916 g/mol