Få mere at vide
all-rac-alpha-Tocopherol (Vitamin E), Mikromol™
Artikelnummer. 17951616
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17951616 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17951616 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0167.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
all-rac-alpha-Tocopherol (Vitamin E)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-alpha-Tocopherol
CAS 10191-41-0
Analyt- eller komponentnavne DL-alpha-Tocopherol
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C29 H50 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 6-Chromanol, 2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)- (8CI), 3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-1-benzopyran-6-ol, (±)-α-Tocopherol, 2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4',8',12'-trimethyltridecyl)chroman-6-ol, 3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol, DL-α-Tocopherol, Elementol B, Elementol Basic, Elementol R, Ephanyl, Irganox E 210, Rac-α-Tocopherol, Ronotec 201, Ronotec 202, Ronotec DF 120, Uvinul 2000AO, all-rac-α-Tocopherol, dl-α-Tocopherol
InChI formel InChI=1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
SMIL CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
IUPAC navn 2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-3,4-dihydrochromen-6-ol
Molekylvægt (g/mol) 430.71
Mængde 250 mg
Formel vægt 430,3811 g/mol