Få mere at vide
Buerkle™ All-purpose krukker med skruelåg
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Beskrivelse
- Rør med skruelåg
- Til opbevaring og transportPP
- Rør: PP, gennemsigtig; skruelåg: PP gennemsigtig
- Ingen sprækker
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Klarhed |
| Til brug med (applikation) | Fødevare |
| Inkluderer | Skruelåg |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 1 |
| Vægt (metrisk) | 0.04 kg |
| Klarhed | Klarhed |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Form | Rund |
| Vis mere |