Få mere at vide
Texwipe™ Bomuldsviskere til alle formål
Artikelnummer. p-210423 Shop alle Texwipe produkter
Dimensioner (L x B):
300 mm x 300 mm (12 tommer x 12 tommer)
6 x 6 tommer. (15,24 x 15,24 cm)
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 150
Pakke med 300
Pakke med 600
Artikelnummer. 13183733
Brand: Texwipe™ TX306
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For ISO Klasse 7 applikationer
  • Stærke, meget absorberende 100 % bomuldsviskere vævet af højkvalitets, langhæftede bomuldsfibre med tætvævet konstruktion
  • Twill-mønstret overflade på begge sider af viskerfælderne og fjerner overfladeforurening fra den rengjorte overflade
  • Iboende antistatiske egenskaber ved 40-60 % relativ luftfugtighed
  • Enestående sugeevne, styrke, kemikalie- og varmebestandighed og ensartet overfladetekstur gør disse vinduesviskere velegnede til en lang række kritiske applikationer
  • Bias skåret på 45° vinkel for at sikre, at kanterne modstår flossning og frigivelse af fibre
  • Autoklaverbar
Ordreinfo
Basisvægt: 180 g/m 2
Tekniske data
Produkttype Renrumsvisker
Længde (engelsk) 6 tommer
Længde (metrisk) 15.24 cm
Bredde (engelsk) 6 tommer
Bredde (metrisk) 15.24 cm
Materiale Bomuld
Autoklaverbar Autoklaverbar
Basisvægt 184
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999
Dimensioner (L x B) 6 x 6 tommer. (15,24 x 15,24 cm)
Til brug med (applikation) Rengøring, polering og polering af metalliske og ikke-metalliske magnetiske mediediskoverflader