Beskrivelse
For ISO Klasse 7 applikationer
- Stærke, meget absorberende 100 % bomuldsviskere vævet af højkvalitets, langhæftede bomuldsfibre med tætvævet konstruktion
- Twill-mønstret overflade på begge sider af viskerfælderne og fjerner overfladeforurening fra den rengjorte overflade
- Iboende antistatiske egenskaber ved 40-60 % relativ luftfugtighed
- Enestående sugeevne, styrke, kemikalie- og varmebestandighed og ensartet overfladetekstur gør disse vinduesviskere velegnede til en lang række kritiske applikationer
- Bias skåret på 45° vinkel for at sikre, at kanterne modstår flossning og frigivelse af fibre
- Autoklaverbar
Ordreinfo
Basisvægt: 180 g/m 2
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrumsvisker |
| Længde (engelsk) | 12 tommer |
| Længde (metrisk) | 30.5 cm |
| Bredde (engelsk) | 12 tommer |
| Bredde (metrisk) | 30.5 cm |
| Materiale | Bomuld |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Basisvægt | 184 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999 |
| Dimensioner (L x B) | 300 mm x 300 mm (12 tommer x 12 tommer) |
| Vis mere |