Få mere at vide
Pacific Handy Cutter Helt metal fjederback sikkerhedskniv
Artikelnummer. 17719037
Skift visning
Produkttype:
Sikkerhedskniv
Artikelnummer. Produkttype
17719037 Sikkerhedskniv
1 options
Artikelnummer. 17719037 Leverandør Pacific Handy Cutter Leverandørnr. RZ3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1155.00 DKK
    1012.81 DKK / Pakke med 10
    Spare 142.19 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Den kompakte RZ3 Utility Knife kombinerer holdbarheden af en industrikniv med sikkerhedsfordelene ved en selvtilbagetrækkende sikkerhedsskærer.
  • For at forhindre smertefulde og dyre skader vil bladet springe tilbage i skæret, når skæret er afsluttet.
  • Med en kortere klingedybde er der mindre risiko for, at indholdet af kasser bliver beskadiget.
  • Det unikke integrerede hængseldesign og let-åbne skive sørger for et praktisk værktøjsfrit bladskift.
  • Plus den helt metalkonstruktion er ekstremt holdbar.
  • For bedre fastholdelse, køb med UKH-430 plasthylster og CL-36 coil lanyard.
Tekniske data
Produkttype Sikkerhedskniv
Engangs Genanvendelig