Få mere at vide
Buerkle™ Alle lag Scratcher
Artikelnummer. 10011492
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
180 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10011492 180 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10011492 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53511000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6670.00 DKK
    6010.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 659.55 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Scratcheren er en speciel prøveudtager til pulvere og granulat, der ikke flyder frit. Prøven overføres til det lukbare inderrør ved hjælp af en skraber. Glidende PTFE-separatorer bruges til at opdele inderrøret i forskellige zoner. Separatorerne forhindrer også prøven i at blive blandet.
Scratcheren er en speciel prøveudtager til pulvere og granulat, der ikke flyder frit. Prøven overføres til det lukkelige indre rør ved hjælp af en skraber.
  • Til kagede bulkvarer
  • Zoner kan varieres på grund af bevægelige PTFE-separatorer
  • Fremstillet af rustfrit stål V4A (1.4404) og PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 180 ml
Længde (metrisk) 100 cm