Beskrivelse
All-lags prøveudtager, med åbent indre rør, ingen separate kamre og stort prøveudtagningsvolumen. For alle lag prøver gennem alle lagene af prøven.
- AISI 316L (1.4404)
- 25 mm Ø
- Nem rengøring, aftagelig spids
- Fremragende forarbejdning, robust model
- Forskellige bulkgods kan indsamles med lanserne, fra det fineste pulver til store korn såsom majs eller nødder
- Svarer til ISTA-standarden for frølængder på 10 mm (hvede, havre) og 5 mm (hør, vikker)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Prøvetagning for bulkmaterialer |
| Materiale | Rustfrit stål (V4A) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Inkluderer | 3 åbninger |
| Håndtag Type | T-form |
| Kapacitet (engelsk) | 2,36 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 70 ml |
| Certificeringer/compliance | DIN |
| Til brug med (applikation) | For alle lags prøver gennem alle lag af prøven, fødevarer |
| Længde (metrisk) | 550 mm |