Beskrivelse
- Specielt designet til stærkt komprimerede stoffer.
- Borebladene borer let og hurtigt til den ønskede dybde uden at bruge den store kraft.
- Ideel til at tage prøver af medier med høj densitet og alle typer stærkt komprimerede pulvere og granulater.
- Ideel til større containere, blandede containere og big bags
- Anvendelser omfatter byggematerialer, kemiske, farmaceutiske, fødevarer og luksusvarer industrier.
- Rustfrit stål AISI 316L (1.4404)
- 25 mm diameter
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Bulk Material Sampler |
| Materiale | Rustfrit stål (V4A) |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Håndtag Materiale | Rustfrit stål (V4A) |
| Håndtag Type | T-form |
| Kapacitet (engelsk) | 8.79 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 260 ml |
| Antal kamre | 5 |
| Til brug med (applikation) | Fødevarer |
| Diameter (engelsk) | 0.98 in. |
| Vis mere |