Få mere at vide
(all-cis)-7,10,13,16,19-Docosapentaenoinsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (all-cis)-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic Acid |
| CAS | 24880-45-3 |
| Molekylær formel | C22 H34 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid, (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-, 7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid, (all-Z)- (8CI), (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid, (all-Z)-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid, 7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-Docosapentaenoic acid, 7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-Docosapentaenoic acid, Clupanodonic acid, all-cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid, δ7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid, ω3-Docosapentaenoic acid, (all-cis)-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid, (Z,Z,Z,Z,Z)-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic Acid (C22:5) |
| InChI formel | InChI=1S/C22H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,23,24)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15- |
| SMIL | CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCC(O)=O |
| IUPAC navn | (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaensyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.5 |
| Formel vægt | 330.256 |