Få mere at vide
Alkynyl Myristic Acid (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alkynyl Myristic Acid |
| CAS | 82909-47-5 |
| Molekylær formel | C14 H24 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 13-Tetradecynoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h1H,3-13H2,(H,15,16) |
| SMIL | OC(=O)CCCCCCCCCCCC#C |
| IUPAC navn | tetradec-13-ynoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.339 |
| Formel vægt | 224.178 |