Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Alkyleringssæt
Artikelnummer. 12686983 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Mængde:
6 ml
Pakningsstørrelse:
3ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12686983 6 ml 3ml
1 options
Artikelnummer. 12686983 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 701951
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    890.00 DKK
    846.28 DKK / 3ml
    Spare 43.72 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Tekniske data
Farer Ja
Standard komponenter TMSH, DMF-DMA
Formulering TMSH, DMF-DMA
Mængde 6 ml
Produkttype Alkylationssæt