missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Alkylated Diphenylamines, TRC

Artikelnummer. 30005710
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005710 25 g
30010865 250 mg
30004426 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30005710 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA57510025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 68921-45-9
Molekylær formel C20H27N
Molekylvægt (g/mol) 281.44
Synonym n-phenyl-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)aniline Benzenamine, N-phenyl-ar-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-4-tert-octyldiphenylamine
IUPAC navn N-phenyl-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)aniline
SMIL CC(C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2)(C)CC(C)(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Alkylated Diphenylamines
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C20H27N/c1-19(2,3)15-20(4,5)16-11-13-18(14-12-16)21-17-9-7-6-8-10-17/h6-14,21H,15H2,1-5H3
Formel vægt 281.21
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.