Få mere at vide
Alkannin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alkannin |
| CAS | 517-88-4 |
| Molekylær formel | C16 H16 O5 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (-)-5,8-Dihydroxy-2-(1-hydroxy-4-methyl-3-pentenyl)-1,4-naphthoquinone, (-)-Alkannin, Alkanna red, Anchusa acid, Anchusin |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O5/c1-8(2)3-4-10(17)9-7-13(20)14-11(18)5-6-12(19)15(14)16(9)21/h3,5-7,10,17-19H,4H2,1-2H3/t10-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=CC[C@H](O)C1=CC(=O)c2c(O)ccc(O)c2C1=O)C |
| IUPAC navn | 5,8-dihydroxy-2-[(1S)-1-hydroxy-4-methylpent-3-enyl]naphthalene-1,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.295 |
| Formel vægt | 288.1 |