Få mere at vide
Alkannin, TRC
Artikelnummer. 30326125
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30326125 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30326125 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5401285MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Alkannin
CAS 517-88-4
Molekylær formel C16 H16 O5
Mængde 5 mg
Synonym (-)-5,8-Dihydroxy-2-(1-hydroxy-4-methyl-3-pentenyl)-1,4-naphthoquinone, (-)-Alkannin, Alkanna red, Anchusa acid, Anchusin
InChI formel InChI=1S/C16H16O5/c1-8(2)3-4-10(17)9-7-13(20)14-11(18)5-6-12(19)15(14)16(9)21/h3,5-7,10,17-19H,4H2,1-2H3/t10-/m0/s1
SMIL CC(=CC[C@H](O)C1=CC(=O)c2c(O)ccc(O)c2C1=O)C
IUPAC navn 5,8-dihydroxy-2-[(1S)-1-hydroxy-4-methylpent-3-enyl]naphthalene-1,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 288.295
Formel vægt 288.1