missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Alkamide CAP, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alkamide CAP |
| CAS | 68140-01-2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Alkamide CAP |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?