Få mere at vide
Alkaliske & alkaliske jorde standard: Ba, Be, Ca, Cs, K, Li, Mg, Na, Rb, Sr @ 100 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Beskrivelse
Alkaliske & alkaliske jorde standard: Ba, Be, Ca, Cs, K, Li, Mg, Na, Rb, Sr @ 100 μg/ml i 5% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium/Strontium/Lithium/Barium/Beryllium/Magnesium/Potassium/Rubidium/Sodium/Caesium |
| CAS | 7440-70-2, 7440-24-6, 7439-93-2, 7440-39-3, 7440-41-7, 7439-95-4 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Calcium/Strontium/Lithium/Barium/Beryllium/Magnesium/Potassium/Rubidium/Sodium/Caesium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Fortynd HNO3 |
| Mængde | 100 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Calcium 99.98 μg/mL/Strontium 99.98 μg/mL/Lithium 99.99 μg/mL/Barium 100 μg/mL/Beryllium 100 μg/mL/Magnesium 100 μg/mL/Potassium 100 μg/mL/Rubidium 100 μg/mL/Sodium 100 μg/mL/Caesium 100.1 μg/mL |