Få mere at vide
Abnova™ Alkalisk fosfatase (PAP)
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 5 U/μl |
| Til brug med (applikation) | Kloning |
| Mængde | 1000 enheder |
| Inkluderer | 10 x alkalisk phosphatase reaktionsbuffer, fortyndingsbuffer (1 x reaktionsbuffer). Opbevar ved -20 °C |