Få mere at vide
Alkalisk fosfatase fra E. coli, MP Biomedicals™
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
5 kU
Pakningsstørrelse:
5000 enheder
Beskrivelse
- Det bruges til konjugering til antistoffer og andre proteiner til ELISA Western blotting og histokemisk detektion.
- Det kan bruges til proteinmærkning, når høj følsomhed er påkrævet.
- Alkalisk fosfatase er et hydrolaseenzym, der er ansvarlig for at fjerne fosfatgrupper fra mange typer molekyler, herunder nukleotider, proteiner og alkaloider.
- Det er mest effektivt i et alkalisk miljø. Det bruges nogle gange synonymt som basisk fosfatase.
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 10.4 |
| Til brug med (applikation) | Cellebiologi og analyse, Molekylærbiologi |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 4 °C, må ikke fryses. |
| Kilde | E.coli |
| Mængde | 5 kU |
| Produkttype | Alkalisk fosfatase |
| Synonym | Orthophosphormonoester-phosphohydrolase |
| Form | Affjedring |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- ALKALINE PHOSPHATASE
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Ammonium Sulphate