Få mere at vide
Thermo Scientific™ Alkalisk fosfatasebuffer-1 (5X)
Artikelnummer. p-5394070
Mængde:
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
Artikelnummer. 15415209
Brand: Thermo Scientific™ J62907.AK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til cellulær og molekylærbiologi applikationer
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
  • Formulering: 200 mM Tris, 200 mM NaCl og 40 mM magnesiumchlorid ved pH 9,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alkalisk fosfatasebuffer-1 (5X)
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Formulering 200 mM Tris, 200 mM NaCl og 40 mM magnesiumchlorid ved pH 9,5
Kun til forskningsbrug