Få mere at vide
Thermo Scientific™ Alkalisk fosfatasebuffer-1 (5X)
Artikelnummer. 15415209
Skift visning
Mængde:
100 ml
250 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15415209 250 ml 250ml
15405209 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15415209 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. J62907.AK
 Begrænset vare
På lager
Til cellulær og molekylærbiologi applikationer
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
  • Formulering: 200 mM Tris, 200 mM NaCl og 40 mM magnesiumchlorid ved pH 9,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alkalisk fosfatasebuffer-1 (5X)
Fysisk form Væske
Mængde 250 ml
Formulering 200 mM Tris, 200 mM NaCl og 40 mM magnesiumchlorid ved pH 9,5
Kun til forskningsbrug