Få mere at vide
Thermo Scientific™ Alkalisk peptonvand (dehydreret)
Artikelnummer. 10240103
Form:
Pulver
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 10240103
Brand: Thermo Scientific™ CM1028B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Berig og genvind Vibrio -arter fra mad, vand og kliniske prøver med dette medium.
Berig og genvind Vibrio -arter fra mad, vand og kliniske prøver med Thermo Scientific™ Oxoid™ Alkalisk pepton vand. Dette medium er selektivt ved at udnytte Vibrio -arters evne til at tolerere alkaliske forhold og høje natriumchloridniveauer. Peptonindholdet giver betingelserne for vækst og genopretning af Vibrio -arter, og leverer vitaminer, mineraler og nitrogen i form af aminosyrer.
Brug alkalisk saltvand peptonvand (ISO ) til selektiv genvinding og berigelse af Vibrio -arter.
  • Skaber stærke alkaliske og højt natriumforhold for at give et selektivt miljø for Vibrio
  • Kan bruges til direkte mikroskopisk undersøgelse af prøver ved hjælp af den hængende dråbemetode
Alkaline Peptone Water blev først formuleret af Shread, Donovan og Lee 1 til at blive brugt som en ikke-selektiv berigelsesbouillon til dyrkning af Aeromonas spp. Cruickshank rapporterede, at når pH-værdien hæves, kan mediet bruges til effektivt at dyrke Vibrio -arter. 2 De 2 % (w/v) natriumchlorid inkorporeret i dette medium fremmer væksten af Vibrio cholerae , mens alkaliniteten af dette medium hæmmer det meste af den uønskede baggrundsflora.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 10 °C til 30 °C
Oversigt Alkalisk peptonvand (dehydreret)
Form Pulver
Produkttype Forberigelsesmedium
Mængde 500 g