Få mere at vide
AGMA Alkalisk vaskemiddel
Artikelnummer. 30066762
Skift visning
Beholdertype:
Flaske med låg
Triggerspray
Mængde:
4 x 5 l
15 x 1 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beholdertype Mængde
30066762 Flaske med låg 4 x 5 l
30066728 Triggerspray 15 x 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30066762 Leverandør AGMA Leverandørnr. 0090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    981.75 DKK
    895.85 DKK / Pakke med 4
    Spare 85.90 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Beskyt dine renrum med et yderst effektivt, dybderensende alkalisk vaskemiddel
Alkalisk vaskemiddel fjerner effektivt genstridige forurenende stoffer før desinfektion, herunder synlig snavs eller ophobning af rester fra tidligere desinfektionsbehandlinger.
Med en pH 12 er den meget effektiv til at nedbryde proteiner, hvilket gør den perfekt til det første skridt i oprydningen af spild eller til indledende rengøring af nye rene rum.
  • pH 12 er ideelt til dybderensning og rengøring med høj proteinmængde
  • Særligt effektiv mod proteinholdige og organiske rester
  • Fjerner ophobninger, som neutrale eller sure rengøringsmidler måske ikke gør
  • Lav skumdannelse
  • Efterlader ikke væsentlige rester
  • Fremstillet med WFI-vand
  • Fremstillet i renrum af klasse C/D
  • Kvalitetsledelse certificeret til BS EN ISO 9001:2015
  • Fremstillet i overensstemmelse med cGMP-retningslinjerne
  • Fuldt sporbar med understøttende analyse
  • Fås som 1 L trigger-sprays og 5 L kapslede flasker
  • Anbefales til brug i klasse C eller D renrum (i overensstemmelse med dine cGMP-risikovurderinger, SOP'er og valideringer)
Tekniske data
Produkttype Alkalisk vaskemiddel i WFI
Farvekodet Nej
Form Væske
pH 11,5 til 12,5
Duft Oparfumeret
Sterilitet Ikke-steril
Udseende Farveløs
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Beholdertype Flaske med låg
Engangs Begrænset brug
Filtreret Filtreret
Brandfarlig Nej
Til brug med (applikation) Renrum og/eller kontrollerede miljøer underlagt dine strategier for forureningskontrol
Mængde 4 x 5 l
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Alkaline Detergent
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL