Få mere at vide
Linden™ Alkaline Button Batteries
Artikelnummer. 12717565
Skift visning
Strømstyrke:
44 mAh kapacitet
70 mAh kapacitet
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Strømstyrke Pakningsstørrelse
12717565 70 mAh kapacitet Hver
12737565 44 mAh kapacitet Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 12717565 Leverandør Linden™ Leverandørnr. HGP186CD10
Forventet forsendelse: 10-12-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Providing long shelf life for general laboratory purposes. Linden™ Alkaline Button Batteries have a leak-resistant construction.
  • Available in a variety of different voltages
  • In button form
  • High energy density
Tekniske data
Produkttype Alkaline Battery
Mængde 1 Ea.
Spænding 1.5 V
Strømstyrke 70 mAh kapacitet