Få mere at vide
Alkaliblå 6B-opløsning, Solstice
Artikelnummer. 15688360
Skift visning
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15688360 250 mL 250ml
1 options
Artikelnummer. 15688360 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 32806250ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
0,1 % i ethanol, til syre-base titrering
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alkali Blue 6B Solution
CAS 1324-80-7
Molekylær formel C37H30N3NaO4S
FN nummer 1170
InChI nøgle BPCZPTGXEYXQRS-UHFFFAOYSA-M
SMIL C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)C(C3=CC=C(C=C3)NC4=CC=CC=C4)(C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=CC=C6S(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
IUPAC navn natrium;2-[4-[bis(4-anilinophenyl)-hydroxymethyl]anilino]benzensulfonat
Molekylvægt (g/mol) 635.714
PubChem CID 71464047
Formel vægt 635,71 g/mol
Mængde 250 mL
Flammepunkt 14 °C (57,2 °F)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Alkali blue 6B solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, C.I. Pigment blue 61