missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Eurofins DiscoverX ALK1 Protein, Active

Artikelnummer. 17380844
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 μg
250 μg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 17380844

Brand: Eurofins DiscoverX 14954

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human, ALK1 amino acids, for use in Kinase Assays

ALK1 is a type I cell-surface receptor for the TGF-beta superfamily of ligands. It shares with other type I receptors a high degree of similarity in serine-threonine kinase subdomains, a glycine- and serine-rich region (called the GS domain) preceding the kinase domain, and a short C-terminal tail. The encoded protein, sometimes termed ALK1, shares similar domain structures with other closely related ALK or activin receptor-like kinase proteins that form a subfamily of receptor serine/threonine kinases. Mutations in this gene are associated with hemorrhagic telangiectasia type 2, also known as Rendu-Osler-Weber syndrome 2.

GenBank L17075.1

Tekniske data

Formulering mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution.
Molekylvægt (g/mol) 45 kDa
Mængde 10 μg
Arter Human
Rekombinant Recombinant
Protein tag N-terminal 6His
Udtrykssystem Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells
Protein form Truncated
Renhed eller kvalitetsklasse ≥70%
Protein ALK1, active
Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.