Få mere at vide
Alk 5 Inhibitor II, TRC
Artikelnummer. 30308930
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30308930 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30308930 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA540250100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alk 5 Inhibitor II
CAS 446859-33-2
Molekylær formel C17H13N5
Mængde 100 mg
Synonym 2-[3-(6-Methyl-2-pyridinyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1,5-naphthyridine, E 616452, RepSox, SJN 2511
InChI formel InChI=1S/C17H13N5/c1-11-4-2-5-16(20-11)17-12(10-19-22-17)13-7-8-14-15(21-13)6-3-9-18-14/h2-10H,1H3,(H,19,22)
SMIL Cc1cccc(n1)c2n[nH]cc2c3ccc4ncccc4n3
IUPAC navn 2-[5-(6-methylpyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-1,5-naphthyridine
Molekylvægt (g/mol) 287.32