Få mere at vide
Novus Biologicals™ ALK-1 Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18246024
Skift visning
Mængde:
0.1 mg
Pakningsstørrelse:
0.1mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
18246024 0.1 mg 0.1mg
1 options
Artikelnummer. 18246024 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBL107299
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6385.00 DKK
    6039.60 DKK / 0.1mg
    Spare 345.40 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The ALK-1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC213389 and based on accession number NM_17741. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Til brug med (applikation) Western Blot
Mængde 0.1 mg
Opbevaringsbuffer RIPA buffer
Renhed Protein
Testspecificitet Activin A Receptor Type 2-like 1 Overexpression Lysate (Native), mRNA.
Indhold og opbevaring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintilstand Native
For Research Use Only