Få mere at vide
Alizarine S opløsning EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12947153 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12947153 1000 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 12947153 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. RP 006 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    753.00 DKK
    515.96 DKK / 100ml
    Spare 237.04 DKK
    31% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aminohippuric acid reagent.
CAS 121-17-5
Koncentration 1.0N
Renhedsgrad noter Eur Ph Ref.: 1002601
Molekylær formel C7H3ClF3NO2
MDL nummer MFCD00007084
InChI nøgle TZGFQIXRVUHDLE-UHFFFAOYSA-N
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1Cl)C(F)(F)F
IUPAC navn 1-chlor-2-nitro-4-(trifluormethyl)benzen
Molekylvægt (g/mol) 225.55
PubChem CID 8462
Grad Eu. Ph.
Emballage Flaske
Mængde 1000 mL