Få mere at vide
Alizarin Yellow R, Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alizarin Yellow R, Sodium Salt |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9N3O5.Na/c17-12-6-3-9(7-11(12)13(18)19)15-14-8-1-4-10(5-2-8)16(20)21;/h1-7,17H,(H,18,19);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 309.0362 |