Få mere at vide
Alizarin Yellow R sodium salt
Artikelnummer. 11368977
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368977 25 g 25g
11358977 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 038707.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1718-34-9 | C13H8N3NaO5 | 309.213 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1718-34-9
Molekylær formel C13H8N3NaO5
Molekylvægt (g/mol) 309.213
MDL nummer MFCD00067121
InChI nøgle HKSANXZSKDUDBD-UHFFFAOYSA-M
Synonym alizarin yellow r sodium salt, acmc-1bqov, alizarin yellow r, sodium salt,
PubChem CID 44135758
IUPAC navn natrium;3-[(4-nitrophenyl)hydrazinyliden]-6-oxocyclohexa-1,4-dien-1-carboxylat
SMIL C1=CC(=CC=C1NN=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)[O-])[N+](=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alizarin Yellow R sodium salt
Farve Brun til gul
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Beilstein 962365
Formel vægt 309.22
Lugt Odorless
Udseende Dark yellow to brown powder