Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Alizarin Yellow R natriumsalt, 96%, rent
Artikelnummer. 10711632 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10711632 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10711632 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 400490250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1718-34-9 | C13H8N3NaO5 | 309.213 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alizarin Yellow R sodium salt
Navn note 96%
CAS 1718-34-9
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 96%
Molekylær formel C13H8N3NaO5
MDL nummer MFCD00067121
Synonym 5-(4-Nitrophenylazo)-salicylic acid sodium salt, Mordant Yellow 3R, 2-Hydroxy-5-((4-nitrophenyl)azo)benzoic acid monosodium salt
InChI nøgle HKSANXZSKDUDBD-UHFFFAOYSA-M
Infrarødt spektrum Authentic
SMIL C1=CC(=CC=C1NN=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)[O-])[N+](=O)[O-].[Na+]
IUPAC navn natrium;3-[(4-nitrophenyl)hydrazinyliden]-6-oxocyclohexa-1,4-dien-1-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 309.213
PubChem CID 44135758
Formel vægt 309.2
Tab ved tørring 5% max. (105°C)
Grad Ren
Emballage Glasflaske
UV_Vis 95% min.
Visuel overgangsinterval from pH 10.2 (yellow) to pH 12.0 (red)
Farve Brun til Orange
Mængde 25 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Alizarin Yellow R sodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /