Få mere at vide
Alizarin, TRC
Artikelnummer. 30012346
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012346 10 g
30010182 500 mg
30009389 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012346 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA53660010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72-48-0
Molekylær formel C14 H8 O4
Molekylvægt (g/mol) 240.21
Synonym 9,10-Anthracenedione, 1,2-dihydroxy-, Alizarin B (6CI), Anthraquinone, 1,2-dihydroxy- (8CI), 1,2-Anthraquinonediol, 1,2-Dihydroxy-9,10-anthracenedione, 1,2-Dihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,2-Dihydroxyanthraquinone, Acid Metachrome Red B, Acid Mordant Red B, Alizarin, Alizarin Red, Alizarina, Alizarine, Alizarine 3B, Alizarine B, Alizarine Indicator, Alizarine L Paste, Alizarine Lake Red 2P, Alizarine Lake Red 3P, Alizarine Lake Red IPX, Alizarine NAC, Alizarine Paste 20 percent Bluish, Alizarine Red, Alizarine Red B, Alizarine Red B2, Alizarine Red IP, Alizarine Red IPP, Alizarine Red L, C Ext. Red 62, C.I. 58000, C.I. Mordant Red 11, Certiqual Alizarine, D And C Orange Number 15, Deep Crimson Madder 10821, Eljon Madder, Mitsui Alizarine B, Mordant Red 11, NSC 7212, Qiansu, Turkey red
IUPAC navn 1,2-dihydroxyanthracen-9,10-dion
SMIL Oc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alizarin
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C14H8O4/c15-10-6-5-9-11(14(10)18)13(17)8-4-2-1-3-7(8)12(9)16/h1-6,15,18H
Formel vægt 240.0423