Få mere at vide
Alizarin Red S (Sodium Sulfonate), MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11443060 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11443060 25 g
11453060 100 g
11463060 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443060 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210037525
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alizarin red S is used in a biochemical assay to determine, quantitatively by colorimetry, the presence of calcific deposition by cells of an osteogenic lineage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 130-22-3
Molekylær formel C14H7NaO7S
Molekylvægt (g/mol) 342.253
MDL nummer MFCD00013049
InChI nøgle HFVAFDPGUJEFBQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Sodium Alizarinsulfonate, Alizarin sodium sulfonate
PubChem CID 3955344
ChEBI CHEBI:87358
IUPAC navn natrium;3,4-dihydroxy-9,10-dioxoanthracen-2-sulfonat
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alizarin Red S
Navn note Indicator: pH Range 3.7 - 5.2
Formel vægt 342.3
Farve Orange
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Alizarin Red S
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Alizarin Red S