Få mere at vide
Alizarin Red S natriumsalt
Beskrivelse
Alizarin Red S natriumsalt bruges som et kromogent middel til kolorimetrisk bestemmelse af dothiepinhydrochlorid i farmaceutiske formuleringer. Det bruges også som et ionpar-reagens til den spektrofotometriske analyse af fexofenadin i lægemidler. Det fungerer som en kolorometrisk pH-indikator i området 3,8-5,4. Yderligere bruges det i et biokemisk assay til at bestemme tilstedeværelsen af kalkaflejring af celler af en osteogen afstamning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alizarin Red S sodium salt |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Udseende | Pulver i forskellige farver |
| Beilstein | 4117090 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og alkohol. |
| Formel vægt | 342.27 |
| Grad | Ubedømt |