Få mere at vide
Alizarin Red S natriumsalt
Artikelnummer. 11319707
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11319707 5 g 5g
11329707 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042040.06
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Overgangsinterval: pH 4,6 (gul) til pH 6,0 (rød) ∣ CAS: 130-22-3 ∣ C14H7NaO7S ∣ 342,253 g/mol
Alizarin Red S natriumsalt bruges som et kromogent middel til kolorimetrisk bestemmelse af dothiepinhydrochlorid i farmaceutiske formuleringer. Det bruges også som et ionpar-reagens til den spektrofotometriske analyse af fexofenadin i lægemidler. Det fungerer som en kolorometrisk pH-indikator i området 3,8-5,4. Yderligere bruges det i et biokemisk assay til at bestemme tilstedeværelsen af kalkaflejring af celler af en osteogen afstamning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 130-22-3
Molekylær formel C14H7NaO7S
Molekylvægt (g/mol) 342.253
MDL nummer MFCD00013049
InChI nøgle HFVAFDPGUJEFBQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym alizarin red s, sodium alizarinesulfonate, mordant red 3, sodium 3,4-dihydroxy-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonate, alizarine s, acid red alizarine, sodium alizarin-3-sulfonate, alizarine red s sodium salt, alizarinsulfonate, alizarin s
PubChem CID 3955344
ChEBI CHEBI:87358
IUPAC navn natrium;3,4-dihydroxy-9,10-dioxoanthracen-2-sulfonat
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alizarin Red S sodium salt
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Udseende Pulver i forskellige farver
Beilstein 4117090
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og alkohol.
Formel vægt 342.27
Grad Ubedømt