Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Alizarin Red S natriumsalt, 1% w/v aq. sol.
Artikelnummer. 11366149
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11366149 500 mL 500ml
11345547 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366149 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 042746.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Overgangsinterval: pH 4,6 (gul) til pH 6,0 (rød)
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 130-22-3
Molekylær formel C14H7NaO7S
Molekylvægt (g/mol) 342.253
MDL nummer MFCD00013049
InChI nøgle HFVAFDPGUJEFBQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 3955344
ChEBI CHEBI:87358
IUPAC navn natrium;3,4-dihydroxy-9,10-dioxoanthracen-2-sulfonat
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Kemisk navn eller materiale Alizarin Red S sodium salt
Formel vægt 342.27
Lugt Odorless
Farve Ravgul
Mængde 500 mL
Fysisk form Væske
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.