Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Alizarin Red S natriumsalt, 1% w/v aq. sol.
Artikelnummer. 11345547
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11345547 100 mL 100ml
11366149 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11345547 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 042746.AE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Overgangsinterval: pH 4,6 (gul) til pH 6,0 (rød) | CAS: 130-22-3 | C14H7NaO7S | 342,253 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 130-22-3
Molekylær formel C14H7NaO7S
Molekylvægt (g/mol) 342.253
MDL nummer MFCD00013049
InChI nøgle HFVAFDPGUJEFBQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 3955344
ChEBI CHEBI:87358
IUPAC navn natrium;3,4-dihydroxy-9,10-dioxoanthracen-2-sulfonat
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alizarin Red S sodium salt
Lugt Lugtfri
Farve Ravgul
Mængde 100 mL
Fysisk form Væske
Formel vægt 342.27