Få mere at vide
Alizarin Red S, Pure, Special Reagent, C.I.58005, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10602251 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10602251 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10602251 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/1520/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 130-22-3
Molekylær formel C14H7NaO7S
MDL nummer 13049
Formel vægt 342.26g/mol
Emballage Glass Jar
Farve Amber
Mængde 25 g
Fysisk form Powder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Alizarin Red S
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.