Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Alizarin Red S, ren, certificeret
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alizarin Red S |
| Absorptionsforhold | 0,97 til 1,07 (for det første maksimum) (P-15/P+15) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Lambda Max | 554 til 558nm 590 til 599nm |
| Visuel overgangsinterval | fra pH 3,5 (gul) til pH 6,5 (lyserød) og fra pH 9,4 (orange-brun) til pH 12,0 (violet) |
| Farve | Rød |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: moderat opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol |
| Mængde | 100 g |
| Fysisk form | Pulver |
| Formel vægt | 342.26 |
| Vis mere |