Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Alizarin Red S, ren, certificeret
Artikelnummer. p-51926 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10381101
Brand: Thermo Scientific Chemicals 400480250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 130-22-3 | C14H7NaO7S | 342.253 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 130-22-3
Molekylær formel C14H7NaO7S
Molekylvægt (g/mol) 342.253
MDL nummer MFCD00013049
InChI nøgle HFVAFDPGUJEFBQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 9,10-Dihydro-3,4-dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenesulfonic acid, sodium salt, 9, 10-Dihydro-3, 4-dihydroxy-9, Mordant Red 3, Sodium alizarinesulfonate
PubChem CID 3955344
ChEBI CHEBI:87358
IUPAC navn natrium;3,4-dihydroxy-9,10-dioxoanthracen-2-sulfonat
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alizarin Red S
Absorptionsforhold 0.97 to 1.07 (for the first maximum) (P-15/P+15)
Opløselighedsinformation Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Infrarødt spektrum Authentic
Lambda Max 554 to 558nm 590 to 599nm
Formel vægt 342.26
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Visuel overgangsinterval from pH 3.5 (yellow) to pH 6.5 (pink) and from pH 9.4 (orange-brown) to pH 12.0 (violet)
Farve Rød
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Alizarin Red S