Få mere at vide
Alizarin Red S Mono Sodiumsalt (C.I. 58005), Supelco™
Artikelnummer. 15877440
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
15877440 100 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15877440 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1062780100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Visual transition interval 4.3 to 6.3, yellow to pink, visual transition interval 9.4 to 12.0, brown-orange to violet
for analysis and indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 130-22-3
MDL nummer MFCD00013049
Synonym Alizarin red S mono sodiumsalt (C.I. 58005), Alizarin red S mono sodiumsalt (C.I. 58005)
Mængde 100 g
Molekylvægt (g/mol) 342.26