Få mere at vide
Alizarin, Pure, C.I.58000, Indicator Grade, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10020000 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10020000 10 g 10g
1 options
Product Code. 10020000 Supplier Fisher Chemical Supplier No. A/1460/45
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Smeltepunkt 287°C
Kogepunkt 430°C
CAS 72-48-0
Molekylær formel C14H8O4
MDL nummer 1201
Formel vægt 240.21g/mol
Emballage Glass Jar
Farve Amber
Mængde 10 g
Fysisk form Powder
compliance-icons
Product Identifier
  • Alizarin
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.