Få mere at vide
Alizarin Complexone, kan fortsætte op til 10% vand
Beskrivelse
Alizarin er hovedingrediensen til fremstilling af de galende søpigmenter kendt af malere som Rose madder og Alizarin crimson. En bemærkelsesværdig anvendelse af alizarin i moderne tid er som et farvningsmiddel i biologisk forskning, fordi det pletter frit calcium og visse calciumforbindelser en rød eller lys lilla farve. Alizarin Red bruges i et biokemisk assay til kvantitativt ved hjælp af kolorimetri at bestemme tilstedeværelsen af kalkaflejring fra celler af en osteogen afstamning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Alizarin er hovedingrediensen til fremstilling af de gale søpigmenter kendt af malere som Rose madder og Alizarin crimson. En bemærkelsesværdig anvendelse af alizarin i moderne tid er som et farvningsmiddel i biologisk forskning, fordi det pletter frit calcium og visse calciumforbindelser en rød eller lys lilla farve. Alizarin Red bruges i et biokemisk assay til kvantitativt ved hjælp af kolorimetri at bestemme tilstedeværelsen af kalkaflejring fra celler af en osteogen afstamning.
Opløselighed Opløseligt
i
vand
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alizarin Complexone |
| Smeltepunkt | 180 °C til 182 °C |
| Assay Procent Noter | kan forts. op til 10 % vand |
| Beilstein | 2190028 |
| Opløselighedsinformation | Vandopløselig |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 385.33 |