Få mere at vide
Alizarin Complexone, may cont. up to 10% water
Artikelnummer. 11472698
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11472698 1 g 1g
11482698 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11472698 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16699.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3952-78-1 | C19H15NO8 | 385.328 g/mol
Alizarin er hovedingrediensen til fremstilling af de galende søpigmenter kendt af malere som Rose madder og Alizarin crimson. En bemærkelsesværdig anvendelse af alizarin i moderne tid er som et farvningsmiddel i biologisk forskning, fordi det pletter frit calcium og visse calciumforbindelser en rød eller lys lilla farve. Alizarin Red bruges i et biokemisk assay til kvantitativt ved hjælp af kolorimetri at bestemme tilstedeværelsen af kalkaflejring fra celler af en osteogen afstamning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Alizarin er hovedingrediensen til fremstilling af de gale søpigmenter kendt af malere som Rose madder og Alizarin crimson. En bemærkelsesværdig anvendelse af alizarin i moderne tid er som et farvningsmiddel i biologisk forskning, fordi det pletter frit calcium og visse calciumforbindelser en rød eller lys lilla farve. Alizarin Red bruges i et biokemisk assay til kvantitativt ved hjælp af kolorimetri at bestemme tilstedeværelsen af kalkaflejring fra celler af en osteogen afstamning.
Opløselighed Opløseligt
i
vand
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3952-78-1
Molekylær formel C19H15NO8
Molekylvægt (g/mol) 385.328
MDL nummer MFCD00001202
InChI nøgle PWIGYBONXWGOQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym Alizarin Fluorine Blue; Alizarin-3-methyliminodiacetic acid
PubChem CID 65132
ChEBI CHEBI:53088
IUPAC navn 2-[carboxymethyl-[(3,4-dihydroxy-9,10-dioxoanthracen-2-yl)methyl]amino]eddikesyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alizarin Complexone
Smeltepunkt 180°C to 182°C
Assay Procent Noter kan forts. op til 10 % vand
Beilstein 2190028
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 385.33
Mængde 1 g