Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Alizarin Complexone Dihydrate, Indikator Grade
Artikelnummer. 10704281 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10704281 1 g 1g
10317810 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10704281 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 155830010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 455303-00-1 | C19H19NO10 | 421.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 455303-00-1
Molekylær formel C19H19NO10
Molekylvægt (g/mol) 421.36
MDL nummer MFCD00149067
InChI nøgle LLNGUADXYFYGGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym (3, 4-Dihydroxy-2-anthraquinonyl)methyliminodiacetic acid dihydrate, Alizarin fluorine blue
PubChem CID 23624113
SMIL O.O.OC(=O)CN(CC(O)=O)CC1=CC2=C(C(O)=C1O)C(=O)C1=C(C=CC=C1)C2=O
Tekniske data
Absorbans 0.42 min. (lambda max, after 1 hr.) (2mL of a 0.2% soln. in 0.02M NaOH + 5mL acetate buffer (pH 5.1) diluted with H2O to 100mL), (1cm cell vs. water)
Kemisk navn eller materiale Alizarin Complexone dihydrate
Smeltepunkt 180.0°C to 185.0°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble (0.2g/L). Other solubilities: soluble in aqueous alkali, insoluble in alcohol and ether
Infrarødt spektrum Authentic
IUPAC navn 2-[carboxymethyl-[(3,4-dihydroxy-9,10-dioxoanthracen-2-yl)methyl]amino]eddikesyre;dihydrat
Lambda Max 425 to 430nm
Formel vægt 421.35
Procent renhed 97 to 103% (on dry substance)
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Farve Brun til gul
Mængde 1 g
Fysisk form Pulver